Imprimer
Glycine sulphate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycine sulphate, H-Gly-OH.1/3H2SO4
G0424-5G G0424-25G
TCIAG0424-5GEA 107 EUR
TCIAG0424-5G TCIAG0424-25G
Glycine sulphate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Glycine sulphate
Formule: C₂H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00036426
Numéro CAS: 513-29-1
EINECS: 208-154-2
Merck Index: 14,04492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d4ac0a4d2257d1d980abd99babd19a263db365&vid=f1d4ac0a4d2257d1d980abd99babd19a263db365&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %