1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,2-Epoxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, Glycidyl Guaiacol ether, 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Glycidyl 2-methoxyphenyl ether, Glycidyl 2-Methoxyphenyl ether
G0416-5G
G0416-25G
TCIAG0416-5GEA
34.1
EUR
TCIAG0416-5G
TCIAG0416-25G
1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane ≥98.0% (par GC)
1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.20 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00190158 Numéro CAS: 2210-74-4 EINECS: 218-644-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |