Imprimer
2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-4-hydroxy-3-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)furan-2(5H)-one, AA-2G, Ascorbic acid 2-glucoside
G0394-1G G0394-5G
TCIAG0394-1GEA 25.3 EUR
TCIAG0394-1G TCIAG0394-5G
2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Formule: C₁₂H₁₈O₁₁
MW: 338.27 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00925623
Numéro CAS: 129499-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56c5c43b9180330344db82a4c0e84cefb4b9640&vid=e3280657bb2f10bbdf5e3795a05c30881a319ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +188 to +198 deg (C=1, H2O)