Imprimer
Gold's reagent ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
G0393-5G G0393-25G
TCIAG0393-5GEA 56.1 EUR
TCIAG0393-5G TCIAG0393-25G
Gold's reagent ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Gold's reagent
Formule: C₆H₁₄ClN₃
Numéro MDL: MFCD00011793
Numéro CAS: 20353-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a65c3f9b6798746286a692f6406dc13df703fd56&vid=a65c3f9b6798746286a692f6406dc13df703fd56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C