Imprimer
Gal[2346Ac]β(1-3)GlcNPhth[46Bzd]-β-MP ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
G0311-1G G0311-5G
TCIAG0311-1GEA 118 EUR
TCIAG0311-1G TCIAG0311-5G
Gal[2346Ac]β(1-3)GlcNPhth[46Bzd]-β-MP ≥97.0% (par HPLC)
Gal[2346Ac]beta(1-3)GlcNPhth[46Bzd]-beta-MP
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083b77ac980cb5339d40e6377e1c9b7099334a5&vid=a80ab7d4ecb3ac5b41e1578263a1f27b0af157a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, CHCl3)