Imprimer
Galantamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Galanthamine HBr, (4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-11-methyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-benzo[2,3]benzofuro[4,3-cd]azepin-6-ol hydrobromide
G0293-1G G0293-100MG
TCIAG0293-1GEA 530 EUR
TCIAG0293-1G TCIAG0293-100MG
Galantamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Galantamine hydrobromide
Formule: C₁₇H₂₁NO₃·HBr
MW: 368.27 g/mol
Point de fusion: 256°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067672
Numéro CAS: 1953-04-4
EINECS: 217-780-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04340
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -92.0 to -98.0 deg (C=1.4, H2O)