Imprimer
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(-)-Glycidyl nosylate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid (R)-Glycidyl Ester, (R)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate
G0286-25G G0286-5G
TCIAG0286-25GEA 182 EUR
TCIAG0286-25G TCIAG0286-5G
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₉H₉NO₆S
MW: 259.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013436
Numéro CAS: 115314-17-5
ONU: 1325
ADR: 4.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -25.0 deg (C=1, CHCl3)