Imprimer
Magnesium(II) gluconate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Gluconic acid hemimagnesium salt hydrate, Magnesium D-gluconate hydrate, Gluconic acid magnesium(II) salt hydrate, D-Gluconic acid magnesium salt hydrate
G0276-25G G0276-500G
TCIAG0276-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0276-25G TCIAG0276-500G
Magnesium(II) gluconate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Magnesium(II) gluconate hydrate
Formule: C₆H₁₂O₇·xH₂O
MW: 414.60 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00150971
Numéro CAS: 3632-91-5
EINECS: 222-848-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf5b3aecae7f7f9115340d091c64eaafeff8e52&vid=7a7b99536185e3d7234079074d07461eb970985c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 13.0 %