Diméthoxy(méthyl)[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3-Glycidoxypropyldimethoxymethylsilane, 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl Glycidyl Ether
G0261-25G
G0261-500G
TCIAG0261-25GEA
39.6
EUR
TCIAG0261-25G
TCIAG0261-500G
Diméthoxy(méthyl)[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane ≥96.0% (par GC)
Diméthoxy(méthyl)[3-(2-oxiranylméthoxy)propyl]silane
Formule:
C₉H₂₀O₄Si MW: 220.34 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00271003 Numéro CAS: 65799-47-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |