Imprimer
Sodium glycocholate hydrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cholylglycine sodium salt, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide sodium salt hydrate, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-Glycine sodium salt xhydrate, Sodium 2-((4R)-4-((3R,7R,10S,12S,13R,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)acetate hydrate, Glycocholic acid sodium salt hydrate
G0207-1G G0207-5G
TCIAG0207-1GEA 63.8 EUR
TCIAG0207-1G TCIAG0207-5G
Sodium glycocholate hydrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium glycocholate hydrate
Formule: C₂₆H₄₂NO₆Na·xH₂O
MW: 487.60 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037360
Numéro CAS: 338950-81-5
EINECS: 212-730-9
Merck Index: 14,04494
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +30.0 deg (C=1, H2O)
Water 2.5 to 8.0 %