L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Diethyl L-glutamate, H-Glu(OEt)-OEt.HCl, H-Glu(OEt)-OEt·HCl
G0179-25G
G0179-5G
TCIAG0179-25GEA
91.3
EUR
TCIAG0179-25G
TCIAG0179-5G
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Formule:
C₉H₁₈ClNO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00012509 Numéro CAS: 1118-89-4 EINECS: 214-270-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 117.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +21.0 to +24.0 deg (C=3.6, EtOH) |