Imprimer
Diguanidine phosphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0165-25G G0165-500G
TCIAG0165-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0165-25G TCIAG0165-500G
Diguanidine phosphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Diguanidine phosphate
Formule: C₂H₁₃N₆O₄P
Numéro MDL: MFCD00039131
Numéro CAS: 5423-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity