Imprimer
Orange II ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
G0158-25G G0158-100G
TCIAG0158-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0158-25G TCIAG0158-100G
Orange II ≥97.0% (par HPLC)
Orange II
Formule: C₁₆H₁₁N₂NaO₄S
Numéro MDL: MFCD00011657
Numéro CAS: 633-96-5
EINECS: 211-199-0
Merck Index: 14,06858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e92ffa332852a6b4f2aeb4c37ac65ead1a8346b&vid=6e92ffa332852a6b4f2aeb4c37ac65ead1a8346b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Lambda max. 482.0 to 486.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (0.02mol/L AcONH4 sol., 482.0 to 486.0 nm)