Imprimer
Monoammonium glycyrrhizinate hydrate ≥75.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
G0151-1G G0151-25G
TCIAG0151-1GEA 17.6 EUR
TCIAG0151-1G TCIAG0151-25G
Monoammonium glycyrrhizinate hydrate ≥75.0% (par HPLC)
Monoammonium glycyrrhizinate hydrate
Formule: C₄₂H₆₅NO₁₆·xH₂O
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD00167400
Numéro CAS: 53956-04-0
EINECS: 258-887-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=646e35c65e8e0d3f474b52be5c456422456ca22c&vid=72fa5e7a32b9f79d7ad788346624966720a49792&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +52.0 deg (C=1.5, 40%EtOH) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %