Imprimer
Calcium glycerophosphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate, Glycerophosphoric Acid Calcium Salt
G0095-25G G0095-500G
TCIAG0095-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0095-25G TCIAG0095-500G
Calcium glycerophosphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium glycerophosphate
Formule: C₃H₇CaO₆P
Numéro MDL: MFCD00042643
Numéro CAS: 27214-00-2
EINECS: 248-328-5
Merck Index: 14,01670
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (after drying)
Solubility in Water faint turbidity
Drying loss max. 13.0 %