Imprimer
Monoolein 40,00% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Octadecenoicacid(Z)-,2,3-dihydroxypropylester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-glycerol, Glyceryl cis-9-octadecenate hygroscopic, DL-α-Monoolein, rac-Glycerol 1-monooleate, 1-Oleoyl-rac-glycerol, 1-Mono(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, 1-Monleoyl-rac-glycerol, Glyceryl monooleate
G0082-25G G0082-500G
TCIAG0082-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0082-25G TCIAG0082-500G
Monoolein 40,00% (par GC)
Monoolein
Formule: C₂₁H₄₀O₄
MW: 356.547 g/mol
Point d'éclair: 180°C
Numéro MDL: MFCD00042735
Numéro CAS: 111-03-5
EINECS: 203-827-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 40.0 %