Imprimer

Gluten (du blé)

Fournisseur: TCI

G0066-500G G0066-25G
TCIAG0066-500GEA 33 EUR
TCIAG0066-500G TCIAG0066-25G
Gluten (du blé)
Gluten
Numéro MDL: MFCD00131201
Numéro CAS: 8002-80-0
EINECS: 232-317-7
Merck Index: 14,04476

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Total Nitrogen min. 12.0 %
Drying loss max. 8.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR