Imprimer
DL-Glutamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0062-1G G0062-10G
TCIAG0062-1GEA 38.5 EUR
TCIAG0062-1G TCIAG0062-10G
DL-Glutamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00065103
Numéro CAS: 6899-04-3
EINECS: 230-006-0
Merck Index: 14,04471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency