Imprimer
β-D-Glucose ≥85.0% (par GC) (contains alpha-D-Glucose)
Fournisseur: TCI
G0047-25G G0047-500G
TCIAG0047-25GEA 42.9 EUR
TCIAG0047-25G TCIAG0047-500G
β-D-Glucose ≥85.0% (par GC) (contains alpha-D-Glucose)
β-D-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063989
Numéro CAS: 492-61-5
EINECS: 207-756-2
Merck Index: 14,04459
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +56.0 deg (C=10, H2O)