Imprimer
Isoamyl gallate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Gallic Acid Isoamyl Ester
G0012-25G G0012-500G
TCIAG0012-25GEA 62.7 EUR
TCIAG0012-25G TCIAG0012-500G
Isoamyl gallate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoamyl gallate
Formule: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016431
Numéro CAS: 2486-02-4
EINECS: 219-626-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency