Imprimer
4-Fluoroaniline Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoroanilinium iodide, 4-Fluorophenylammonium iodide, 4-Fluorophenylamine Hydroiodide
F1273-1G F1273-5G
TCIAF1273-1GEA 61.6 EUR
TCIAF1273-1G TCIAF1273-5G
4-Fluoroaniline Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoroaniline Hydroiodide
Formule: C₆H₆FN·HI
MW: 239.03 g/mol
Numéro CAS: 85734-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %