Imprimer
4-Fluoroaniline hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenylammonium bromide, 4-Fluoroanilinium bromide, 4-Fluorophenylamine hydrobromide
F1272-25G F1272-5G
TCIAF1272-25GEA 347 EUR
TCIAF1272-25G TCIAF1272-5G
4-Fluoroaniline hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoroaniline hydrobromide
Formule: C₆H₆FN·HBr
MW: 192.03 g/mol
Numéro CAS: 85734-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %