Imprimer
4-Fluoroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1271-25G F1271-5G
TCIAF1271-25GEA 203 EUR
TCIAF1271-25G TCIAF1271-5G
4-Fluoroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoroaniline hydrochloride
Formule: C₆H₆FN·HCl
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00035500
Numéro CAS: 2146-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %