Imprimer
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
F1260-1G F1260-5G
TCIAF1260-1GEA 70.4 EUR
TCIAF1260-1G TCIAF1260-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Point de fusion: 125°C
Numéro MDL: MFCD10697426
Numéro CAS: 825644-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %