Imprimer
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
F1257-1G F1257-5G
TCIAF1257-1GEA 95.7 EUR
TCIAF1257-1G TCIAF1257-5G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004400
Numéro CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency