4-Fluorobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Fluorobenzylammonium chloride, (4-Fluorophenyl)methanamine hydrochloride
F1255-1G
F1255-5G
TCIAF1255-1GEA
30.8
EUR
TCIAF1255-1G
TCIAF1255-5G
4-Fluorobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluorobenzylamine hydrochloride
Formule:
C₇H₈FN·HCl |
Numéro MDL:
MFCD00012861 Numéro CAS: 659-41-6 EINECS: 211-534-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |