Imprimer
Fmoc-Tle-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tert-leucine, (S)-2-(Fmoc-amino)-3,3-dimethylbutyric acid, Fmoc-Tle-OH, Fmoc-α-t-butylglycine, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, N-Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-tBu-Gly-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
F1251-5G F1251-25G
TCIAF1251-5GEA 64.9 EUR
TCIAF1251-5G TCIAF1251-25G
Fmoc-Tle-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Tle-OH
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.418 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065649
Numéro CAS: 132684-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C