Imprimer
Fmoc-Chg-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-L-Chg-OH, Fmoc-cyclohexyl-Gly-OH, N-Fmoc-L-cyclohexylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-cyclohexylglycine, N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
F1248-1G F1248-5G
TCIAF1248-1GEA 20.9 EUR
TCIAF1248-1G TCIAF1248-5G
Fmoc-Chg-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Chg-OH
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379.456 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190878
Numéro CAS: 161321-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -140.0 deg (C=1, DMF)