Imprimer
Formamidine hydrobromide ≥99.0% (par azote total et analyse par titration) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
F1244-1G F1244-25G F1244-5G
TCIAF1244-1GEA 47.3 EUR
TCIAF1244-1G TCIAF1244-25G TCIAF1244-5G
Formamidine hydrobromide ≥99.0% (par azote total et analyse par titration) pour précurseur de pérovskite
Formamidine hydrobromide
Formule: CH₄N₂·HBr
Numéro MDL: MFCD28369274
Numéro CAS: 146958-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Elemental analysis (Carbon) 9.30 to 9.80 %