6-FAM-PEG3-Azide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxamide
F1243-25MG
F1243-5MG
TCIAF1243-25MGEA
505
EUR
TCIAF1243-25MG
TCIAF1243-5MG
6-FAM-PEG3-Azide ≥95.0% (par HPLC)
6-FAM-PEG3-Azide
Formule:
C₂₉H₂₈N₄O₉ Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
412319-45-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |