Imprimer
Fluphenazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
F1240-1G F1240-5G
TCIAF1240-1GEA 114 EUR
TCIAF1240-1G TCIAF1240-5G
Fluphenazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fluphenazine dihydrochloride
Formule: C₂₂H₂₈Cl₂F₃N₃OS
Numéro MDL: MFCD00055212
Numéro CAS: 146-56-5
EINECS: 205-674-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04189
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C