2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(4-Fluorophenyl)ethanamine hydrobromide, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium bromide, 4-Fluorophenethylamine hydrobromide
F1229-1G
F1229-5G
TCIAF1229-1GEA
63.8
EUR
TCIAF1229-1G
TCIAF1229-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrobromide
Formule:
C₈H₁₀FN·HBr MW: 220.09 g/mol |
Numéro CAS:
1807536-06-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |