Imprimer
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Val-Cit-PAB-OH, (9H-Fluoren-9-yl)methyl [(S)-1-[[(S)-1-[[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
F1223-25MG F1223-100MG
TCIAF1223-25MGEA 48.4 EUR
TCIAF1223-25MG TCIAF1223-100MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (par HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
Formule: C₃₃H₃₉N₅O₆
MW: 601.70 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22417106
Numéro CAS: 159858-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74204bfd1b138227e07af04b6100eda73de54577&vid=ed852c0017e6e2f7cba808de03b71863bbd94dd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%