4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-(4-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
F1201-25G
F1201-5G
TCIAF1201-25GEA
151
EUR
TCIAF1201-25G
TCIAF1201-5G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₆BFO₂ MW: 222.0637 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03453665 Numéro CAS: 214360-58-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |