Imprimer
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F1194-1G F1194-5G
TCIAF1194-1GEA 25.3 EUR
TCIAF1194-1G TCIAF1194-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD02179265
Numéro CAS: 116332-54-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %