Imprimer
Fmoc-D-Phg-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-D-Phg-OH, N-Fmoc-D-α-phenylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-2-phenylglycine, N-Fmoc-D-2-phenylglycine
F1193-25G F1193-5G
TCIAF1193-25GEA 112 EUR
TCIAF1193-25G TCIAF1193-5G
Fmoc-D-Phg-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-D-Phg-OH
Formule: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373.408 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190891
Numéro CAS: 111524-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -88.0 to -92.0 deg (C=1, MeOH)