Imprimer
9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene Dianhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F1192-25G F1192-5G
TCIAF1192-25GEA 290 EUR
TCIAF1192-25G TCIAF1192-5G
9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene Dianhydride ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)fluorene Dianhydride
Formule: C₂₉H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD30342552
Numéro CAS: 135876-30-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %