Imprimer
Fargesin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-5-((1S,3aR,4R,6aR)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl)benzo[d][1,3]dioxole, rel-5-[(1R,3aS,4S,6aS)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-1,3-benzodioxole
F1188-10MG F1188-50MG
TCIAF1188-10MGEA 231 EUR
TCIAF1188-10MG TCIAF1188-50MG
Fargesin ≥98.0% (par HPLC)
Fargesin
Formule: C₂₁H₂₂O₆
MW: 370.40 g/mol
Numéro MDL: MFCD07781423
Numéro CAS: 31008-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=524496f8de72b00d43add3c1580d5ca394b7c1d5&vid=524496f8de72b00d43add3c1580d5ca394b7c1d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +113 to +125 deg (C=1, CH2CL2)