Fmoc-N-Me-Phe-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N-Fmoc-N-methyl-L-phenylalanine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, Fmoc-N-Me-Phe-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-phenylalanine
F1167-1G
F1167-5G
TCIAF1167-1GEA
27.5
EUR
TCIAF1167-1G
TCIAF1167-5G
Fmoc-N-Me-Phe-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-N-Me-Phe-OH
Formule:
C₂₅H₂₃NO₄ MW: 401.462 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00151938 Numéro CAS: 77128-73-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -58.0 to -62.0 deg (C=1,DMF) |