Imprimer
Fmoc-N-Me-Val-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, Fmoc-N-Me-Val-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-valine
F1165-1G F1165-5G
TCIAF1165-1GEA 38.5 EUR
TCIAF1165-1G TCIAF1165-5G
Fmoc-N-Me-Val-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-N-Me-Val-OH
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.418 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153395
Numéro CAS: 84000-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -72.0 deg (C=1, DMF)