N-Fmoc-N'-trityl-D-histidine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Fmoc-D-His(1-Trt)-OH, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-tele-(triphenylmethyl)-D-histidine, Fmoc-D-His(Trt)-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, N-Fmoc-1-trityl-D-histidine, Nalpha-Fmoc-tele-trityl-D-histidine
F1145-1G
F1145-5G
TCIAF1145-1GEA
47.3
EUR
TCIAF1145-1G
TCIAF1145-5G
N-Fmoc-N'-trityl-D-histidine ≥97.0% (par HPLC)
N-Fmoc-N'-trityl-D-histidine
Formule:
C₄₀H₃₃N₃O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077061 Numéro CAS: 135610-90-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -85.0 to -95.0 deg (C=5, CHCl3) |