Imprimer
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Lys(myristoyl)-OH, Fmoc-Lys(Myr)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine
F1143-1G F1143-5G
TCIAF1143-1GEA 99 EUR
TCIAF1143-1G TCIAF1143-5G
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-tetradecanoyl-L-lysine
Formule: C₃₅H₅₀N₂O₅
MW: 578.79 g/mol
Numéro CAS: 1128181-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d4b7c97a31ae2926e27cda74ee521426808fe1&vid=03d4b7c97a31ae2926e27cda74ee521426808fe1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (C=1, CHCL3)