Imprimer
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
F1140-1G F1140-5G
TCIAF1140-1GEA 42.9 EUR
TCIAF1140-1G TCIAF1140-5G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787601
Numéro CAS: 29640-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C