Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F1131-1G F1131-5G
TCIAF1131-1GEA 28.6 EUR
TCIAF1131-1G TCIAF1131-5G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 43°C
Numéro MDL: MFCD00061175
Numéro CAS: 239087-09-3
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2228f14e100e6cd1be98f1025982dfe074aa4c39&vid=2228f14e100e6cd1be98f1025982dfe074aa4c39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %