Imprimer
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
F1127-5G F1127-25G
TCIAF1127-5GEA 81.4 EUR
TCIAF1127-5G TCIAF1127-25G
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD01091001
Numéro CAS: 1682-10-6
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %