Imprimer
Fmoc-L-norvaline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F1117-1G F1117-5G
TCIAF1117-1GEA 19.8 EUR
TCIAF1117-1G TCIAF1117-5G
Fmoc-L-norvaline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-norvaline
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155631
Numéro CAS: 135112-28-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1876a8bce300efa8010cb09e2ffecbe116d7f55d&vid=1876a8bce300efa8010cb09e2ffecbe116d7f55d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=2, DMF)