Imprimer
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride, 4-Fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
F1116-5G F1116-25G
TCIAF1116-5GEA 44 EUR
TCIAF1116-5G TCIAF1116-25G
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631426
Numéro CAS: 455-84-5
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&vid=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %