Imprimer
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F1108-1G F1108-5G
TCIAF1108-1GEA 71.5 EUR
TCIAF1108-1G TCIAF1108-5G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179.9657 g/mol
Point de fusion: 161°C
Numéro MDL: MFCD01319043
Numéro CAS: 139962-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %