Imprimer
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
F1094-1G F1094-5G
TCIAF1094-1GEA 50.6 EUR
TCIAF1094-1G TCIAF1094-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223.05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412792
Numéro CAS: 444120-95-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed656e99ee4216826f6f4b475f9995c1db175ceb&vid=ed656e99ee4216826f6f4b475f9995c1db175ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 33.0 deg-C