Imprimer
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F1088-1G F1088-5G
TCIAF1088-1GEA 72.6 EUR
TCIAF1088-1G TCIAF1088-5G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689486
Numéro CAS: 480424-49-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf7b32dfc20428a2cad52a7b7b7b7e774da73bc2&vid=cf7b32dfc20428a2cad52a7b7b7b7e774da73bc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %